Learn More
Sulfato de cobre(II) de amonio hexahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435233 250 g 250 g
11425233 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12834.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13587-26-3 | (NH4)2Cu(SO4)2·6H2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13587-26-3
Fórmula molecular (NH4)2Cu(SO4)2·6H2O
Número MDL MFCD00150440
Sinónimo Cupric ammonium sulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium copper(II) sulfate hexahydrate
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.83 (291.75 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%