missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de amonio y cobre(II), dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 15610-76-1 |
| Color | Azul |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | Cl4CuH10N2 |
| Número MDL | 150384 |
| Clave InChI | WQYWQSRBKOZAEF-UHFFFAOYSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 243.44 |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium copper(II) chloride dihydrate
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?