Learn More
Sulfato amónico de cobalto(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403344 25 g 25 g
11413344 100 g 100 g
11423344 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403344 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10627.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13586-38-4 | (NH4)2Co(SO4)2·6H2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13586-38-4
Fórmula molecular (NH4)2Co(SO4)2·6H2O
Número MDL MFCD00151049
Sinónimo Cobalt(II) ammonium sulfate; Cobaltous ammonium sulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cobalt (II) sulfate hexahydrate
Punto de fusión ∼120°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.21 (287.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.902
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium cobalt(II)sulfate hexahydrate