Learn More
Fosfato de cobalto(II) amónico monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15443267 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15443267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24393.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16827-96-6 | CoH6NO5P | 189.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
CAS 16827-96-6
Cantidad 50 g
Fórmula molecular CoH6NO5P
Fórmula lineal NH4CoPO4·H2O
Número MDL MFCD02683114
Índice Merck 14,513
Sinónimo ammonium cobalt ii phosphate monohydrate, acmc-20alsz, ammonium cobalt phosphate hydrate, ammonium cobalt 2+ phosphate-water 1/1/1/1
Clave InChI PNSIYUITZYKGRY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].O.[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) ammonium hydrate phosphate
Peso molecular (g/mol) 189.96
PubChem CID 25021442
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.96 (171.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%