Learn More
Fosfato de amonio y cobalto(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429997 50 g 50 g
11439997 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22934.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14590-13-7 | CoH4NO4P | 171.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14590-13-7
Fórmula molecular CoH4NO4P
Peso molecular (g/mol) 171.94
Número MDL MFCD02683100
Clave InChI FCXHHGTWMFGYPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ammonium cobaltous phosphate, ammonium cobalt ii phosphate, ammonium cobalt phosphate, kobaltammoniumphosphat, acmc-20alt0, ammonium cobalt orthophosphate, azanium cobalt 2+ phosphate, phosphoric acid, ammonium cobalt 2+ salt 1:1:1, ammonium cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid,ammonium cobalt 2+ salt 1:1:1
PubChem CID 167120
Nombre IUPAC azanio;cobalto(2+);fosfato
SMILES [NH4+].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cobalt(II) phosphate
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 50 g
Fórmula lineal NH4CoPO4
Índice Merck 14,513
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.94
Porcentaje de pureza 98%