Learn More
Citrato de amonio tribásico, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478806 100 g 100 g
11488806 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16973.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.10€
    62.65€ / 100 g
    Ahorro 6.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3458-72-8
Fórmula molecular C6H20N3O7+3
Peso molecular (g/mol) 246.24
Número MDL MFCD00036406
Clave InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Sinónimo ammonium citrate
PubChem CID 131675891
Nombre IUPAC azano;[3-carboxi-1,3-dihidroxi-4-[oxonio(oxoniumilideno)metil]butilideno]oxidanio
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium citrate tribasic
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium citrate tribasic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate tribasic