Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Citrate Dibasic |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2 |
| Beilstein | 4925760 |
| Nombre IUPAC | azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226,18g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% (T) |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |
| Residuo después del encendido | ≤0,01% (como SO4) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium citrate dibasic
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate dibasic