Learn More
Citrato de amonio dibásico, Honeywell™
Código de producto. 16625783 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16625783 6 x 1 kg paquete de 6
16615783 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16625783 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 25102H6X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss., ≥ 98 %
  • Productos de grado básico, aptos para aplicaciones específicas de ciencias de la vida, como biología molecular o cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3012-65-5
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
Especificaciones
pH 4.5 - 5.5
Forma física Sólido
Cantidad 6 x 1 kg
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo
Envase Frasco de plástico