Learn More
Cloruro de amonio, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5%, Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Chloride |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | NH4Cl |
| Beilstein | 4371014 |
| SMILES | N.Cl |
| Nombre IUPAC | azanio; cloruro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 53,49g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99,5 % |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium chloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.