Learn More
Cloruro de amonio-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Chloride-d4 |
| CAS | 12015-14-4 |
| Fórmula molecular | Cl . D4 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ammonium chloride ((ND4)Cl) (7CI,8CI,9CI), Ammonium chloride-d4, Ammonium-d4 chloride, Deuterated ammonium chloride (ND4Cl), Hydrochloric acid-d, mono(ammoniate-d3), Tetradeuteroammonium chloride, Ammonium chloride-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i/hD4 |
| SMILES | [Cl-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | cloruro de tetradeuterioazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 57.516 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 57.028 |