Learn More
Cloruro de amonio, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10070030 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10070030 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10070030 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3920/60
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Especificaciones
Punto de fusión 340 °C
CAS 12125-02-9
Color Blanco
pH 5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular ClH4N
Número MDL MFCD00011420
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formula Weight (peso de la fórmula) 53,49g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1,3mbar 160
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.