Learn More
Cloruro de amonio, certificado AR, para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10213900 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
2 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10213900 2 kg Jarra de plástico para polvo 2 KG
10060030 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10151750 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10213900 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3920/61
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
H4ClN, CAS Number-12125-02-9, 5kg, White, 53.49g/mol, 340 deg.C, 11420, Plastic keg, Solid, 1.3mbar 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de amonio
SMILES N.Cl
Especificaciones
Punto de fusión 340 °C
Color Blanco
pH 5
Forma física Sólido
Cantidad 2 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1,3mbar 160
Formula Weight (peso de la fórmula) 53,49g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.