Learn More
Cloruro de amonio, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10497460 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10497460 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10497460 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0019.1000
Cumple con las especificaciones de reactivos para las pruebas de las farmacopeas farmacopea Monografías
Especificaciones
Punto de fusión 335°C
CAS 12125-02-9
pH 4.6 to 6.0 (5% Solution at 25°C)
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5 to 100.5%
Fórmula molecular ClH4N
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
Nombre IUPAC clorhidrato de amina
Peso molecular (g/mol) 53.49
Identificación Passes Test
Pérdida por secado max. 0.5%
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 1.5256 g/cm³ (20°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride BAKER
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride