Learn More
Cloruro de amonio, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium chloride |
| Punto de fusión | 340.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Residuo después del encendido | 0.01% max |
| Densidad | 1.5200g/mL |
| Fórmula lineal | NH3·HCl |
| Índice Merck | 15, 506 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium chloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.