Learn More
Tampón de cloruro de amonio-amoniaco, pH 10,1, Chem-Lab
Código de producto. 11959272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
11959272 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11959272 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL03.0205.1000
Puede usarse para cristalizar proteínas y en valoración complexométrica. El tampón de cloruro de amonio-amoniaco, pH 10,1, Chem-Lab es una solución tampón alcalina compuesta de 57 ml de amoníaco y 6,75 g de su cloruro de amonio salino por litro de disolve
Esta solución tampón ayuda a mantener un nivel de pH alcalino. Este tampón se hace a partir de una base débil (amoníaco) y una de sus sales (sulfato de amonio).
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
Densidad 1.01g/mL
pH 10.1
Forma física Líquido
Cantidad 1000 mL
Tipo de solución Tampón
Formulación 6,75 g de NH4Cl + 57 ml de NH4OH al 25 % por 1 l de H2O
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tampón Amonio cloruro-Amoniaco pH 10.1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: NH4OH, NH4Cl