Learn More
Cloruro de amonio, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
25 KG
5 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10266873 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10215410 25 g Frasco de plástico 25 GR
10255360 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10276873 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10266873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    171.65€ / 5 Kg
    Ahorro 32.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Cloruro de amonio, +99 %, H4ClN, número CAS 12125-02-9, amchlor, amónico, cloruro de amonio, cloruro de amonio, cloruro de amonio nh4 cl, cloruro de amonio, muriato de amonio, darammon, sal amoniacal, salmiaco, 1 kg, 99 % mín. (Argentometría), CHEBI:31206, blanco, 15 200 g/ml, 235-186-4, 15, 13, 53,49, puro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y trozos
Cantidad 5 kg
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Densidad 1.5200g/mL
Fórmula lineal NH3·HCl
Fieser 15,13
Índice Merck 15, 506
Información de solubilidad Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.