Learn More
Cloruro de amonio, + 99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10785701 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785701 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10785701 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3880/60
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Punto de fusión 340 °C
CAS 12125-02-9
Color Blanco
pH 5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular ClH4N
Número MDL MFCD00011420
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formula Weight (peso de la fórmula) 53,49g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1,3mbar 160
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.