Learn More
Cloruro de amonio, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10063773 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10444505 500 g Frasco de plástico 500 GR
10404711 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10063773 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423280050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340.0°C
Color Blanco
pH 4.5 to 5.5 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Fórmula lineal NH3·HCl
Fieser 15,13
Índice Merck 15, 506
Información de solubilidad Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
Nombre IUPAC azanio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Envase Tambor de plástico
Residuo después del encendido 0.01% max
Densidad 1.5200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.