Learn More
Cloruro de amonio, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391739 500 g 500 g
11301749 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012361.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
It act as a buffer, as a flux in galvanizing steel sheet. It is used in batteries, to clean soldering irons, analytical lab reagent, in washing powders, electroplating, lustering cotton.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340° (sublimation)
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.642
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Granular
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min.
Densidad 1.53 g/cm3
Información de solubilidad Soluble in liquid ammonia,acetone,hydrazine,alcohol. Insoluble in diethyl ether,ethyl acetate.
Nombre IUPAC azanio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride