Learn More
Cloruro de amonio, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10296920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Bidón de fibra
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10296920 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10676052 500 g Frasco de plástico 500 GR
10389133 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10135403 25 kg Bidón de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10296920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199970010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.65€
    71.50€ / 1 Kg
    Ahorro 2.15€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340.0°C
Color Blanco
pH 4.5 to 5.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NH3·HCl
Fieser 15,13
Índice Merck 15, 506
Información de solubilidad Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate
SMILES N.Cl
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.5200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.