Learn More
Cloruro de amonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314609
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314609 500 g 500 g
11437227 250 g 250 g
11427227 1000 g 1000 g
11447227 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11314609 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15000.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
El cloruro de amonio se utiliza comúnmente como solución tampón. Se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales, explosivos de seguridad y humo. Se utiliza para controlar los niveles de pH en productos químicos, para producir carbonato de sodio, como fertilizante, en electrónica y en metalurgia. También se utiliza como flujo para la limpieza, como agente aromatizante, como expectorante en medicamentos para la tos y como agente acidificante sistémico. Se utiliza muy a menudo como electrolito en pilas de cinc-carbono. Tiene aplicación en la industria del cuero para teñir, curtir, impresión textil y para dar brillo al algodón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de amonio se utiliza comúnmente como solución tampón. Se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales, explosivos de seguridad y humo. Se utiliza para controlar los niveles de pH en productos químicos, para producir carbonato de sodio, como fertilizante, en electrónica y en metalurgia. También se utiliza como flujo para la limpieza, como agente aromatizante, como expectorante en medicamentos para la tos y como agente acidificante sistémico. Se utiliza muy a menudo como electrolito en pilas de cinc-carbono. Se aplica en las industrias del cuero para el teñir y curtir, en la impresión textil y para lustrar algodón.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, amoníaco líquido y acetona. Insoluble en éter dietílico y acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Incompatible con nitrato de plata y oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium chloride
Punto de fusión 340 °C (sublimación)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal NH4Cl
Beilstein 4371014
Índice Merck 14,509
Información de solubilidad Soluble aq. soln.,methanol,liquid ammonia and acetone. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
Nombre IUPAC cloruro de amonio
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.642
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.53
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium chloride