Learn More
Melford Cloruro de amonio
Descripción
El cloruro de amonio, un compuesto inorgánico, es una sal cristalina blanca, altamente soluble en agua.
El cloruro de amonio, un compuesto inorgánico, es una sal cristalina blanca, altamente soluble en agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Chloride |
| CAS | 12125-02-9 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | NH4Cl |
| Grado | ACS |