Learn More
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15635300 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15635300 100 g 100 g
15645300 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635300 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 383090100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥94%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10378-47-9
Número MDL MFCD00149417
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.55g/mol
Porcentaje de pureza ≥94%