Learn More
Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate, ≥98.0% (RT), puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15692190 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692190 500 g Frasco de polietileno 500 g
15682190 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15692190 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 22269500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥98.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10378-47-9
Número MDL MFCD00149417
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.55g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (RT)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Envase Frasco de polietileno