Learn More
Sulfato de amonio y cerio(IV) dihidrato, 95 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984371 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10410351 100 g Frasco de plástico 100 g
10125520 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11984371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325790025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10378-47-9
Fórmula molecular H16CeN4O16S4·2H2O
Peso molecular (g/mol) 632.54
Sinónimo Ceric ammonium sulfate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Punto de fusión 130.0°C
Color Naranja
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,8
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.54
Porcentaje de pureza 95%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.