Learn More
Sulfato de amonio y cerio(IV), certificado AR para análisis, bajo en tierras raras, Fisher Chemical
Código de producto. 10408400 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10408400 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10408400 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3771/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 130°C
CAS 10378-47-9
Color Naranja
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CeH20N4O18S4
Número MDL 149417
Clave InChI VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
SMILES N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC λ⁴-cerio(4+) tretraamina dihidrato tetrahidrógeno sulfato
Peso molecular (g/mol) 632.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 632.54g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.