Learn More
Nitrato de amonio y cerio (IV), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium cerium nitrate |
| CAS | 16774-21-3 |
| Fórmula molecular | Ce . 4 N O3 . 2 H N O3 . 2 H3 N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | CAN, Ceric ammonium nitrate, Diammonium cerium(IV) nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;; |
| SMILES | N.N.[Ce+4].O[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | azano;cerio(4+);ácido nítrico;tetranitrato |
| Peso molecular (g/mol) | 548.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 547.9011 |