Learn More
Nitrato de cerio(IV) de amonio, purum p.a., ≥98,0 % (T), Honeywell™
Código de producto. 16685763 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
5 kg
Código de producto.
16685763 5 kg
1 options
Código de producto. 16685763
Marca: Honeywell Research Chemicals 222505KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cerium(IV) nitrate
Punto de fusión 214°C (Decomposition)
CAS 16774-21-3
Color Naranja
% máx. CAS ≤ 100%
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular CeH8N8O18
Fórmula lineal Ce(NH4)2(NO3)6
Sinónimo Ceric ammonium nitrate
Clave InChI WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC Tetranitrato de diamina bis(ácido nítrico) de λ⁴-cerio(4+)
Peso molecular (g/mol) 548.22
Grado Reactivo
Densidad 2.49 g/cm3 (20°C)