Learn More
Nitrato de cerio(IV) y amonio, ≥ 98 % (titulación), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15627750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15627750 250 g Frasco de polietileno 250 g
1 options
Código de producto. 15627750 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor C3654250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
≥ 98 % (titulación)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cerium(IV) nitrate
Punto de fusión 214°C
CAS 16774-21-3
Color Naranja
pH Acidic
Forma física Crystalline
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Ce(NH4)2(NO3)6
Número MDL MFCD00151121
Número UN UN3085
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (titration)
Olor Stinging
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.49g/cu.cm at 20°C