Learn More
Nitrato de cerio(IV) y amonio, reactivo ACS, ≥98,5 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15642000 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642000 50 g Frasco de polietileno 50 g
15622000 250 g Poly Bottle 250 g
15632000 500 g Poly Bottle 500 g
15612000 1 kg Poly Bottle 1 Kg
4 options
Código de producto. 15642000
Marca: Honeywell-Fluka 21547350G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥98,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16774-21-3
Número MDL MFCD00151121
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Punto de fusión 214°C
Color Naranja
pH Acidic
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Ce(NH4)2(NO3)6
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder/Crystals
Densidad 2.49g/cu.cm