Learn More
Nitrato de amonio y cerio(IV), 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
250 g
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092770 100 g Frasco de vidrio 100 g
10358530 250 g Frasco de vidrio 250 g
10473065 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
13428448 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10092770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201441000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18 | 548.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16774-21-3
Fórmula molecular H8CeN8O18
Peso molecular (g/mol) 548.22
Número MDL MFCD00151121
Sinónimo Ceric ammonium nitrate, CAN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cerium(IV) nitrate
Punto de fusión 107.0°C to 108.0°C
Nombre de nota p.a.
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido fumante
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Índice Merck 15,1991
Información de solubilidad (10% in water) Clear
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.05
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.