Learn More
Nitrato amónico de cerio(IV), 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994371 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 KG
25 g
50 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11994371 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10544534 25 g Frasco de vidrio 25 g
10095483 50 g Frasco de vidrio 50 g
10373123 100 g Frasco de vidrio 100 g
10483551 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11994371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423540025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18 | 548.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16774-21-3
Fórmula molecular H8CeN8O18
Peso molecular (g/mol) 548.22
Número MDL MFCD00151121
Sinónimo Ceric ammonium nitrate, CAN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium cerium(IV) nitrate
Punto de fusión 107.0°C to 108.0°C
Nombre de nota 98.5%
Color De beige amarillento a blanco
Forma física Polvo o escamas
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (NH4)2Ce(NO3)6
Fieser 01,120; 02,63; 03,44; 04,71; 05,101; 06,99; 09,99; 10,79; 15,70; 16,66; 17,68
Índice Merck 15,1991
Información de solubilidad Solubility in water: 1410g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in fat, soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.05
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium cerium(IV) nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.