Learn More
Ammonium Cerium(Iv) Nitrate, ≥98.0% (T), purum p.a., Solstice
Código de producto. 15642190 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642190 100 g Poly Bottle 100 g
15652190 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15642190 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 22250100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥98,0 % (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16774-21-3
Número MDL MFCD00151121
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ce(NH4)2(NO3)6
Número UN UN3085
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.22g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (T)
Grado purum p.a.
Envase Poly Bottle