Learn More
Carbonato de amonio, TRC
Código de producto. 30011150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011150 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30011150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6336655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
CAS 506-87-6
Fórmula molecular C H2 O3 . 2 H3 N
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
SMILES N.N.OC(=O)O
Nombre IUPAC Azane; Ácido carbónico
Peso molecular (g/mol) 96.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0535