Learn More
Carbonato de amonio, NH3 aprox. 30 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium carbonate is suitable as a leavening agent, pH-control agent, dough strengthener and texturizer. It may be used as a dispersant for SiO2 nano particles for dynamic light scattering, Z-potential, and centrifugal liquid sedimentation measurements and in the synthesis of ZnO nanoparticles. It may also be used as an eluent in the separation of silica nanoparticles by asymmetric flow field-flow fractionation (AF4) coupled to inductively coupled plasma mass . It was used in experiment to distinguish 26 different phenolic components and in Capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS/MS) as rapid screening technique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El carbonato de amonio es adecuado como agente leudante, agente de control del pH, potenciador de masa y texturizador. Se puede utilizar como dispersante para nanopartículas de SiO2 para la dispersión dinámica de la luz, potencial Z y mediciones de sedimentación líquida centrífuga y para la síntesis de nanopartículas ZnO. También puede usarse como eluyente en la separación de nanopartículas de sílice por fraccionamiento de flujo de campo-flujo asimétrico (AF4) acoplado a masa plasmática acoplada inductivamente. Se ha utilizado en experimentos para distinguir 26 componentes fenólicos diferentes y en electroforesis capilar-espectrometría de masas (CE-MS/MS) como técnica de cribaje rápido.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium carbonate |
| Punto de fusión | 60°C (sublimation) |
| Cantidad | 5000 g |
| Olor | Ammonia-like |
| Notas del porcentaje del ensayo | NH3 ≈30 % |
| Fórmula lineal | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 3627235 |
| Índice Merck | 14,508 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.09 |