Learn More
Carbonato de amonio, NH3 aprox. 30 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471698 1000 g 1000 g
11481698 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13955.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.086 g/mol
Ammonium carbonate is suitable as a leavening agent, pH-control agent, dough strengthener and texturizer. It may be used as a dispersant for SiO2 nano particles for dynamic light scattering, Z-potential, and centrifugal liquid sedimentation measurements and in the synthesis of ZnO nanoparticles. It may also be used as an eluent in the separation of silica nanoparticles by asymmetric flow field-flow fractionation (AF4) coupled to inductively coupled plasma mass . It was used in experiment to distinguish 26 different phenolic components and in Capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS/MS) as rapid screening technique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de amonio es adecuado como agente leudante, agente de control del pH, potenciador de masa y texturizador. Se puede utilizar como dispersante para nanopartículas de SiO2 para la dispersión dinámica de la luz, potencial Z y mediciones de sedimentación líquida centrífuga y para la síntesis de nanopartículas ZnO. También puede usarse como eluyente en la separación de nanopartículas de sílice por fraccionamiento de flujo de campo-flujo asimétrico (AF4) acoplado a masa plasmática acoplada inductivamente. Se ha utilizado en experimentos para distinguir 26 componentes fenólicos diferentes y en electroforesis capilar-espectrometría de masas (CE-MS/MS) como técnica de cribaje rápido.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.086
Número MDL MFCD00010890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
Punto de fusión 60°C (sublimation)
Cantidad 1000 g
Olor Ammonia-like
Notas del porcentaje del ensayo NH3 ≈30 %
Fórmula lineal (NH4)2CO3
Beilstein 3627235
Índice Merck 14,508
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbonate