Learn More
Carbonato de amonio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11416502 100 g
1 options
Código de producto. 11416502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215010880
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
CAS 10361-29-2
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Fórmula molecular CH8N2O3
Sinónimo hartshorn salt, bis soda triamine, ammonium carbonate, acs, bis carbonic acid triamine
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09