Learn More
Carbonato de amonio (masas/certificado ACS), Fisher BioReagents
Código de producto. 12857142
Cambiar vista
Click to view available options
500 g, vidrio ámbar
Código de producto.
12857142 500 g, vidrio ámbar
1 options
Código de producto. 12857142 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2414500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto es una mezcla de bicarbonato de amonio y carbonato de amonio
El carbonato de amonio se utiliza en muchos procedimientos bioquímicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Carbonate
Punto de fusión 58°C
CAS 8000-73-5
Color Blanco
pH 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C2H11N3O5
Sinónimo ammonium carbonate nf, ugam, ammonium bicarbonate-ammonium carbamate, ammonium carbonate chips nf, ammonium bicarbonate, mixt. with ammonium carbamate, ammonium carbamate, mixt. with ammonium bicarbonate, monoammonium carbonate mixture with ammonium carbamate, carbamic acid, monoammonium salt, mixt. with ammonium carbonate, diazanium hydrogen carbonate carbamate
Clave InChI YNSUIDWLZCFLML-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)[O-].C(=O)(O)[O-].[NH4+].[NH4+]
Nombre IUPAC diazanio;carbonato de hidrógeno;carbamato
Peso molecular (g/mol) 157.126
PubChem CID 24660
Porcentaje de pureza ≥30%
Grado Productos con certificación de la ACS
Identificación Pass Test
Envase Vidrio ámbar
Presión de vapor 69 hPa at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.