Learn More
Carbonato de amonio, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10785511 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10785511 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10785511 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3686/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 58°C
CAS 506-87-6
Color Blanco
pH 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular CH8N2O3
Número MDL 10890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OC(O)=O
Nombre IUPAC diamina de ácido carbónico
Peso molecular (g/mol) 96.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 69 hPa at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.