Learn More
Ammonium carbonate, for HPLC, 30 to 33% NH3 basis, Thermo Scientific™
Código de producto. 11934321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11934321 250 g 250 g
11924321 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11934321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446242500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.09
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamina de ácido carbónico
SMILES N.N.OC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
Punto de fusión 58.0°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal (NH4)2CO3
Índice Merck 15, 505
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble (320 g/L (at 20°C).)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Grado HPLC