Learn More
Carbonato de amonio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10085303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10085303 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10167243 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10085303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.35€
    45.30€ / 1 Kg
    Ahorro 3.05€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.09
Número MDL MFCD00010890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
Punto de fusión 58.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (NH4)2CO3
Índice Merck 15, 505
Información de solubilidad Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza ≥30.5% (NH3)
Grado Extra puro
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium carbonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt