Learn More
Carbonato de amonio, extra puro, polvo, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11463713 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463713 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11463713 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3640/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.20€
    20.70€ / 500 g
    Ahorro 12.50€
    37% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Punto de fusión 58 °C
CAS 506-87-6
Color Blanco
pH 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CH8N2O3
Número MDL 10890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OC(O)=O
Nombre IUPAC diamina de ácido carbónico
Peso molecular (g/mol) 96.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 96,09g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 69 hPa a 20 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.