Learn More
Carbonato de amonio, extra puro, polvo, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10385260 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10385260 5 kg Barril de plástico 5 KG
10080030 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10385260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3640/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.09
Número MDL 10890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamina de ácido carbónico
SMILES N.N.OC(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 58°C
Color Blanco
pH 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09g/mol
Envase Barril de plástico
Presión de vapor 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.