Especificaciones
| Punto de fusión | 58°C |
| Color | Blanco |
| pH | 9.4 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.09g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | 69 hPa at 20°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.