Learn More
Carbonato de amonio, certificado AR de análisis, polvo, Fisher Chemical
Código de producto. 10223180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10223180 1 kg 1 KG
10408210 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10223180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3680/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.55€
    64.70€ / 1 Kg
    Ahorro 12.85€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.09
Número MDL 10890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diamina de ácido carbónico
SMILES N.N.OC(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 58 °C
Color Blanco
pH 9,4
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 96,09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 69 hPa a 20 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.