Learn More
Carbonato de amonio, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10734581 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10734581 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10734581 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0015.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.57€
    169.34€ / 1 Kg
    Ahorro 20.23€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Cumple con las especificaciones ACS
Especificaciones
Punto de fusión 58 °C
CAS 506-87-6
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo mínimo 30,0%
Fórmula molecular CH8N2O3
Número MDL MFCD00010890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OC(O)=O
Nombre IUPAC diamina de ácido carbónico
Peso molecular (g/mol) 96.09
Densidad 1,5 g/cm³ (20 °C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium Carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium carbonate