Learn More
Carbonato de amonio, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium carbonate |
| Punto de fusión | 58.0°C |
| Nombre de nota | p.a. |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | (NH4)2CO3 |
| Índice Merck | 15, 505 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt