Learn More
Carbonato de amonio, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10511272 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
2.50 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10511272 100 g Frasco de plástico 100 GR
10605652 500 g Frasco de plástico 500 GR
10511071 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10257403 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10511272 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196651000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-87-6
Fórmula molecular CH8N2O3
Peso molecular (g/mol) 96.09
Número MDL MFCD00010890
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
Punto de fusión 58.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (NH4)2CO3
Índice Merck 15, 505
Información de solubilidad Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Porcentaje de pureza ≥30.0% (NH3)
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt