Learn More
Carbonato de amonio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium carbonate |
| Punto de fusión | 58.0°C |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Botella de plástico HDPE |
| Fórmula lineal | (NH4)2CO3 |
| Índice Merck | 15, 505 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium carbonate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt