Learn More
Carbonato de amonio, ACS, NH3 +30,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303288 2 kg 2 Kg
11313288 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036229.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
En levadura química, sales aromáticas, como reactivo analítico de laboratorio, fabricación de materiales de caucho, cola de caseína
In baking powder, smelling salts, as an analytical lab reagent, manufacturing of rubber materials, casein glue, and fire extinguishing compoundsAmmonium carbonate is widely utilized as a leavening agent in lebkuchen, cookies and flat biscuits. It finds an important application as an emetic and an active ingredient
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • En levadura química, sales aromáticas, como reactivo analítico de laboratorio, fabricación de materiales de caucho, cola de caseína y compuestos de extinción de fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-87-6
Número MDL MFCD00010890
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium carbonate
Punto de fusión 60°C (sublimation)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo NH3 30.0+%
Fórmula molecular CH8N2O3
Beilstein 3627235
Índice Merck 14,508
Sinónimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
Información de solubilidad Slowly soluble in water (1:4 portion); Decomposes in hot water.
Clave InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Nombre IUPAC diazanio; carbonato
Peso molecular (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.09
Grado ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) NH3 ≥30.0%
Olor Ammonia-like
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbonate